推荐产品
重组
expressed in E. coli
质量水平
包装
vial of 50 μL
浓度
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
启动子
Promoter name: CMV
报告基因
RFP
筛选方法
kanamycin
运输
dry ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Cas9-D10A切口酶共表达质粒RFP使用CMV启动子,可获得较强的Cas9-D10A瞬时表达。您可以使用MluI和NheI酶切将CMV替换为其它启动子。同时,使用XbaI酶切可使Cas9D10A表达质粒线性化,得到基于T7的mRNA产物。
应用
功能基因组
配对 Cas9 Nickase + RFP 用于:
配对 Cas9 Nickase + RFP 用于:
- 在多种细胞系中进行基因敲除
- 对不适合于RNAi的基因进行完全敲除
- 建立基因敲入细胞系,将启动子、融合标签或报告基因整合到内源性基因中
组分
1管含1μg Cas9-D10A Nickase-RFP质粒
请注意,该产品不含向导RNA序列。向导RNA必须通过定制CRISPR配对切口酶产品选项卡单独购买。
请注意,该产品不含向导RNA序列。向导RNA必须通过定制CRISPR配对切口酶产品选项卡单独购买。
外形
2 μg Sigma Cas9-D10A 切口酶-RFP 质粒
其他说明
来自酿脓链球菌的II型CRISPR/Cas系统经过包含两种分子元件,即一个Cas9蛋白和一个非编码向导RNA(gRNA),该系统经过基因改造而被用于真核系统中。Cas9核酸内切酶可在单个gRNA的引导下,在指定基因组位置上引入DNA双链断裂(DSB)。与锌指核酸酶(ZFN)诱导的DSB相似,细胞随后会激活内源性DNA修复程序,即非同源性末端接合(NHEJ)或同源重组修复机制(HDR),对目标DSB进行修复。RFP通过2A肽段连接,与Cas9切口酶蛋白的相同mRNA共表达,实现了对转染效率的追踪,也能通过荧光激活细胞分选术(FACS)对基因组编辑活性进行富集。
法律信息
CRISPR专利正在申请中
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
其他客户在看
实验方案
了解CRISPR Cas9、定义和工作原理。CRISPR是一种全新、实惠的基因组编辑工具,可让所有人掌握基因组编辑。
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.