Merck
C6380
Sigma-Aldrich
环己胺
≥98%
别名:
氨基环己烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11NH2
CAS号:
分子量:
99.17
Beilstein:
471175
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
蒸汽密度
3.42 (vs air)
蒸汽壓力
10 mmHg ( 22 °C)
23 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
≥98%
自燃溫度
559 °F
折射率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
134 °C (lit.)
mp
−17 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
InChI 密鑰
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
80.6 °F - closed cup
閃點(°C)
27 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)