Merck
C6331
Sigma-Aldrich
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N-hydroxysuccinimide ester chloride
≥85% purity (HPLC), powder
别名:
NIR-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C30H35N4O5Cl
分子量:
567.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
产品名称
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N-hydroxysuccinimide ester chloride, ≥85% (HPLC)
品質等級
化驗
≥85% (HPLC)
形狀
powder
顏色
very dark blue
溶解度
acetonitrile: 1 mg/mL, clear, blue
εmax
27.9 at 662 nm
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(C#N)c3ccc(cc3[o+]c2c1)N(CC)CCCCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O
InChI
1S/C30H35N4O5.ClH/c1-4-32(5-2)21-11-13-23-25(20-31)24-14-12-22(19-27(24)38-26(23)18-21)33(6-3)17-9-7-8-10-30(37)39-34-28(35)15-16-29(34)36;/h11-14,18-19H,4-10,15-17H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
FSUOQVGBXADQGH-UHFFFAOYSA-M
應用
Fluorescent label for amino acids allows for detection of alanine, arginine, glycine, glutamic and aspartic acid in the 0.8-4.5 × 10-18 M range.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Fuchigami, T., et al.
Analytica Chimica Acta, 3, 2670-2670 (1993)