主要文件
C4317
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 50 L (13 gal), low-density polyethylene
别名:
carboys, nalgene carboys
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121820
NACRES:
NB.35
物料
low-density polyethylene
white polypropylene screw closure
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Nalgene 2210-0130
高度 × 直径
26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm)
标称容量
50 L (13 gal)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Graduated in 1 gal and 5 L increments. 83B (83 mm) closure.
法律信息
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)