推荐产品
重组
expressed in E. coli (C-terminal histidine-tagged)
质量水平
方案
≥85% (SDS-PAGE)
表单
buffered aqueous glycerol solution
比活
≥1.0 units/mg protein
分子量
~30 kDa
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−70°C
基因信息
human ... CASP3(836)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
研究领域:细胞凋亡
人重组C端组氨酸标签标记caspase 3是一种全活性蛋白,由17kDa和13.5 kDa亚基组成,13.5 kDa亚基含有组氨酸标签。
人重组C端组氨酸标签标记caspase 3是一种全活性蛋白,由17kDa和13.5 kDa亚基组成,13.5 kDa亚基含有组氨酸标签。
应用
人半胱氨酸蛋白酶3用于消化人体r-波形蛋白。还用于caspase-3抑制分析和蛋白酶抑制分析。
本品也用于基于细胞的凋亡分析。
本品也用于基于细胞的凋亡分析。
生化/生理作用
半胱天冬酶 3 是半胱天冬酶 CED-3 亚家族成员之一,负责核酶多聚 ADP-核糖聚合酶 (PARP)(半胱天冬酶活化脱氧核糖核酸酶 (ICAD) 的抑制剂)和凝溶胶蛋白(一种参与细胞凋亡调控的蛋白)等许多关键蛋白的裂解。
半胱天冬酶3(Caspase 3)是半胱天冬酶CED-3亚家族成员之一,负责核酶聚二磷酸腺苷核糖聚合酶(PARP)(半胱天冬酶激活的DNA酶(ICAD)的抑制剂)和凝溶胶蛋白(一种参与细胞凋亡调控的蛋白)等许多关键蛋白的裂解。半胱天冬酶3是一种下游半胱天冬酶(effector caspase),体内激活半胱天冬酶原6和半胱天冬酶原9。半胱天冬酶3可被半胱天冬酶8、半胱天冬酶6和颗粒酶B激活。
单位定义
在 25°C、pH 7.4 条件下,1 个单元每分钟裂解 1.0 μmol N-乙酰基-Asp-Glu-Val-Asp-pNA。
外形
溶于含 50 mM HEPES、pH 7.4、100 mM NaCl、10 mM DTT、1 mM EDTA 和 0.1%CHAPS 的 10% (w/v) 甘油中
制备说明
半胱天冬酶 3 合成为 32 kDa 酶原。该活性酶是由两个大亚基 (17 kDa) 和两个小亚基 (12 kDa) 组成的异二聚体。
底物
产品编号
说明
价格
抑制剂
抗体
相关产品
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Cross-presentation of caspase-cleaved apoptotic self antigens in HIV infection
Rawson PM, et al.
Nature Medicine, 13(12), 1431-1431 (2007)
A peptide-based positron emission tomography probe for in vivo detection of caspase activity in apoptotic cells
Hight MR, et al.
Clinical Cancer Research, 20(8), 2126-2135 (2014)
Regulation of spermatogenic cell apoptosis by the pro-apoptotic proteins in the testicular tissues of mammalian and avian species
Zakariah M, et al.
Animal Reproduction Science (2022)
Discovery of indole tetrafluorophenoxymethylketone-based potent novel small molecule inhibitors of caspase-3
Samiulla DS, et al.
Organic and Medicinal Chemistry Letters, 2(1), 27-27 (2012)
J Fuller et al.
The Journal of general virology, 100(3), 392-402 (2019-02-06)
The Nairoviridae family within the Bunyavirales order comprise tick-borne segmented negative-sense RNA viruses that cause serious disease in a broad range of mammals, yet cause a latent and lifelong infection in tick hosts. An important member of this family is