主要文件
BUA4817-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-81 Rotor
(capacity 7 x 50 mL Falcon(R) centrifuge tubes), pack of 4
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103910
特点
Holds 7 x 50 ml conical tubes
包装
pack of 4
制造商/商品名称
Eppendorf® 022638614 (NA)
Eppendorf® 5825730003 (EU)
技术
centrifugation: suitable
容量
(capacity 7 x 50 mL Falcon(R) centrifuge tubes)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)