主要文件
Z169048
Micrometer
Metric
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41111700
NACRES:
NB.79
特点
subdivision 0.01 mm
包装
pack of 1 ea
测量范围
0-25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Calibrated to read 0 to 25 mm, in 0.01 mm divisions and comes with friction stop; in padded plastic case.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)