主要文件
BM991.8346.52
B Medical LF260
Lab Refrigerator
别名:
B Medical, Lab Refrigerator
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103025
AC/DC输入
110 V / 120 V, US 3-pin plug
物料
polypropylene device
特点
CE compliant
CSA approved
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
B Medical Systems
参数
4-15 °C temp. range
高度 × 宽度 × 直径
64.96 in. × 23.43 in. × 27.36 in.
容量
4.273 cu.ft ft3
重量
255.74 lb
运输
ambient
储存温度
room temp
一般描述
  • Precision - Upright, Double Door
  • Two Chamber
  • Laboratory Refrigerator and -32C Freezer
  • refrigerator: 2 wire shelves, 1 Bottom Drawer
  • freezer: 2 drawers with Front, 1 bottom drawer
  • Digital Temperature Displays
  • Alarm Systems w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Internal LED Light on Refrigerator
应用
Laboratory Refrigeration
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)