主要文件
BM991.8643.02
B Medical U201
Ultra Low Temperature Freezer
别名:
B Medical, Ultra Low Temperature Freezer
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103025
AC/DC输入
220 V / 240 V, US 3-pin plug
物料
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
特点
CE compliant
CSA approved
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
B Medical Systems
参数
-20--86 °C temp. range
高度 × 宽度 × 直径
50.90 in. × 27.52 in. × 40.91 in.
容量
7.55 ft3
重量
430 lb
运输
ambient
储存温度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Premium Upright, Ultra Low Temperature Freezer
  • 1 ST Shelves
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display
  • One Insulated Inner Door
  • Proximity Card Access Control
  • RTMD Included
应用
Laboratory Refrigeration
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)