About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H19BrClNO2
CAS号:
分子量:
372.68
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.32
推荐产品
方案
≥98%
表单
solid
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C16H19BrClNO2/c1-2-3-4-5-6-7-14(20)21-13-10-19-12-9-8-11(17)16(18)15(12)13/h8-10,19H,2-7H2,1H3
InChI key
QTWMXGHFXBQNEJ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3