化驗
≥99%
形狀
powder
溶解度
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C12H11BrClNO2/c1-2-3-10(16)17-9-6-15-8-5-4-7(13)12(14)11(8)9/h4-6,15H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
UKTKOBRRRRODGL-UHFFFAOYSA-N
相关类别
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves