化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white
mp
>300 °C
溶解度
DMSO: soluble 4 mg/mL
water: insoluble
起源
Roche
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.OC(=O)c1ccc(CCN2CCN(CC2)CC=Cc3ccc(Cl)cc3)cc1
InChI
1S/C22H25ClN2O2.H2O4S/c23-21-9-5-18(6-10-21)2-1-12-24-14-16-25(17-15-24)13-11-19-3-7-20(8-4-19)22(26)27;1-5(2,3)4/h1-10H,11-17H2,(H,26,27);(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
OVMQIVIYKXXEIT-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
商品
肝脏中胆固醇的合成量由饮食中的胆固醇水平来严格调节。LDL受体调节富含脂质的低密度脂蛋白(LDL)颗粒的细胞转运。
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research