储存温度
−20°C
SMILES字符串
OCC1OC(C(O)C(O)C1O)n2cnc3c(NCc4ccccc4)ncnc23
一般描述
Major metabolite of the cytokinin, 6-benzylaminopurine (BAP).
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3