Merck
B7884
Sigma-Aldrich
Stearyl behenate
~99%
别名:
Behenic acid stearyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H80O2
CAS号:
分子量:
593.06
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
~99%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC