抗體表格
tissue culture supernatant
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
BXP-21, monoclonal
形狀
aqueous solution
分子量
antigen ~70 kDa
物種活性
human
濃度
~250 μg/mL
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: 1:20-1:50 using acetone-fixed cytospin preparations
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using pretreated human tissue
immunohistochemistry (frozen sections): 1:20 using acetone-fixed frozen sections
western blot: suitable
同型
IgG2a
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ABCG2(9429)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特異性
免疫原
應用
Western Blotting (1 paper)
外觀
免責聲明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
商品
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
培养和表征CSC群体的癌症干细胞培养基、球状体培养板和癌症干细胞标志物。