Merck
B4532
Sigma-Aldrich
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
≥98%
别名:
Magenta-GlcA, Magenta glucuronide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H13BrClNO7 · C6H13N
分子量:
521.79
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.83
方案
≥98%
表单
powder
储存温度
−20°C
SMILES字符串
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3c[nH]c4cc(Cl)c(Br)cc34
InChI
1S/C14H13BrClNO7.C6H13N/c15-5-1-4-7(2-6(5)16)17-3-8(4)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI key
HGZDFBMYVMPFHR-CYRSAHDMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Chromogenic substrate for β-glucuronidase; produces a magenta color in GUS+ bacterial colonies.
联系
An alternative to 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide (X−GlcA) for detection of the β-glucuronidase gene.
法律信息
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.