Merck
RES1364C
Sigma-Aldrich
Red-Gal®
别名:
6-Chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, Rose-Gal, Salmon-Gal
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H16ClNO6
分子量:
329.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
形狀
powder
技術
immunohistochemistry: suitable
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@@H](On2ccc3ccc(Cl)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16ClNO6/c15-8-2-1-7-3-4-16(9(7)5-8)22-14-13(20)12(19)11(18)10(6-17)21-14/h1-5,10-14,17-20H,6H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI 密鑰
CCSMDIRWROWGMP-HTOAHKCRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Product is available in the following packages sizes:
RES1364C-A101X: 25 mg container
RES1364C-A102X: 100 mg container
RES1364C-A103X: 1 gm container
法律資訊
Red-Gal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)