Merck
B4526
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-mannopyranoside
≥93%
别名:
X-Man
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H15BrClNO6
分子量:
408.63
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.83
方案
≥93%
表单
powder
溶解性
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11-,12+,13+,14+/m1/s1
InChI key
OPIFSICVWOWJMJ-HAAGFXOZSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)