主要文件
B1679
Sigma-Aldrich
Pasteur pipette boxes
L 9 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.01
长度
9 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Pipette boxes have clear, acrylic, hinged lid to protect pipettes from dust. Easy to access, pipettes are protected from damage. High capacity storage, great in hoods or other drafty, dusty environments
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1