主要文件
AXYTGL200R
Ultra micro gel loader pipette tips
diam. 0.66 mm, capacity 200 μL
别名:
pipet tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121600
无菌性
non-sterile
特点
gel loader tips
包装
case of 480 tips racked
制造商/商品名称
Axygen Inc
Corning
容量
200 μL
直径
0.66 mm
体积
200 μL
其他说明
Browse all pipette tips
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)