一般描述
- Corning® Maxymum Recovery® 微量移液管吸头由聚丙烯制成。
- 吸头经过优化,可用于单通道和多通道移液器。
- 具有柔性壁和内密封圈,可确保牢固贴合。
- Maxymum Recovery 技术可实现超低截留、良好的精密度、准确度和高产量。
其他说明
查看所有移液管吸头
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.