主要文件
AXYSCT050SSBS
Self standing screw cap tubes and attached caps with O-rings
capacity 0.5 mL, blue, sterile
别名:
centrifuge tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.22
物料
blue
screw top cap
无菌性
sterile
特点
RCF 20,000 × g
包装
pack of 500 tubes
case of 8 packs
制造商/商品名称
Axygen Inc
Corning
容量
0.5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)