主要文件
AXYPCR384RGDC
Corning® Axygen® 384 Well RigiPlate® PCR Microplate
Full Skirt, size 384 wells, clear, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 5x20plates/cs
别名:
PCR Rigi plate microplate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料
conical bottom clear polypropylene wells
無菌
non-sterile
特點
skirt
製造商/商標名
Axygen Inc PCR-384-RGD-C
Corning
包裝
pkg of 5x20plates/cs
最大體積
49.5 μL
尺寸
384 wells
有效容積
49.5 μL
顏色
clear
適合性
suitable for PCR
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
RigiPlate is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)