Merck
Z374911
PCR 多孔板
size 384 wells, polypropylene, skirt, non-sterile
别名:
384 multiwell PCR plate, 384 well PCR microplate, 384 well PCR plate, 384 well microtiter plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NB.22
材料:
colorless polypropylene
polypropylene
尺寸:
384 wells
孔容積:
40 μL
孔有效容積:
25 μL
無菌:
non-sterile
non-sterile
特點:
skirt
材料
colorless polypropylene
polypropylene
無菌
non-sterile
non-sterile
特點
skirt
包裝
case of 50 ea
製造商/商標名
Sorenson 39620
技術
PCR: suitable
尺寸
384 wells
孔容積
40 μL
孔有效容積
25 μL
適合性
suitable for (PCR, RT-PCR or DNA purification applications)
應用
agriculture
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
384 well PCR plates are skirted for compatibility with automation systems. Wells have raised rims to ensure contact with sealing film and reduce evaporation. Each well has a capacity of 40 μL and a working volume of 25 μL.
刚性顶板(随附)可最大限度地减小板变形,确保与PCR热循环仪的可靠配合,并允许使用微垫子或帽条进行防漏密封。每孔最大容量为200μL。
特點和優勢
  • 原始聚丙烯
  • 完全可高压灭菌
  • 经认证的无DNasa和RNase
  • 微孔壁薄,可实现快速温度平衡并缩短周期
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
实验方案
Reverse transcription (RT) is the process of converting RNA to cDNA using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
逆转录是一种旨在测量基因mrna浓度的基因表达分析。 这种分析存在多个挑战,例如不同转录本之间的半衰期差异、时间模式和缺乏相关蛋白。
引物浓度优化实验方案是一种建立反应阵列的方法。该阵列用来对照伴侣引物的不同浓度来测试每种引物的一系列浓度。
查看所有结果