Merck
AXYMCT150NC
微量离心管
no cap, size 1.5 mL, pkg of 10x500tubes/cs
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121702
NACRES:
NB.22
材料
conical bottom tube
polypropylene
無菌
non-sterile
特點
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
製造商/商標名
Axygen Inc MCT-150-NC
Corning
包裝
pkg of 10x500tubes/cs
尺寸
1.5 mL
顏色
clear
適合性
suitable for (centrifugation)