Merck
CLS430909
康宁公司®带螺旋盖微量离心管
1.5 mL microcentrifuge tube, polypropylene, w/ attached screw cap, w/ 0-ring, sterile, natural, 500/cs
别名:
微量离心管, 离心管, 螺帽微量离心管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
材料
conical bottom tube
natural polypropylene tube
screw top cap
描述
O-ring (black silicone, rubber O-ring in cap)
無菌
sterile
特點
self-standing: no conical bottom
包裝
pack of 50
case of 500
製造商/商標名
Corning 430909
參數
20000 × g max. RCF
藝帽直徑
12.7 mm
容量
1.5 mL
管外徑
10.7 mm
顏色
natural
接頭
cap (screw cap)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 1.5 mL聚丙烯微量离心管,带螺帽,可提供牢固的密封
  • 盖子带有硅胶O型圈
  • 可承受的最高RCF为20,000xg
  • 无菌
Corning 聚丙烯带螺旋盖微量离心管,可提供紧密的安全密封。
  • 最大 RCF 为 20,000
  • 没有标记点
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
访问文档库
实验方案
Reverse transcription (RT) is the process of converting RNA to cDNA using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
逆转录是一种旨在测量基因mrna浓度的基因表达分析。 这种分析存在多个挑战,例如不同转录本之间的半衰期差异、时间模式和缺乏相关蛋白。
引物浓度优化实验方案是一种建立反应阵列的方法。该阵列用来对照伴侣引物的不同浓度来测试每种引物的一系列浓度。
查看所有结果