主要文件
AXYFXF180LRS
适用于Beckman® FX机器人系统的MAXYMumRecovery®带滤芯枪头
racked, capacity 165 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
别名:
Pipette tips for Velocity
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121601
NACRES:
NB.02
物料
clear
无菌性
sterile
特点
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
制造商/商品名称
Axygen Inc FXF-180-L-R-S
Corning
包装
pkg of 5x960tips/cs
容量
165 μL
体积
165 μL
颜色
clear
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
  • 带防气溶胶滤芯的透明聚乙烯吸头
  • 为确保性能和质量一致,吸头按照精确的标准生产并自动化组装
  • 不含RNase/DNase、无热原的吸头
  • 兼容Biomek® AP-96头、eckman Coulter、SPAN-8、MP200、 MP20和 AP-384 头
其他说明
查看所有移液管吸头
法律信息
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Biomek is a registered trademark of Beckman Instruments, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)