主要文件
ARLR3016A
PolarSafe 硬纸板冷冻盒
L × W × H 5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 3 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103000
制造商/商品名称
Argos R3016A
长度 × 宽度 × 高度
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 3 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
PolarSafe cryo/freezer 盒和隔板由坚固的白色纸板制成,带有防潮涂层,以防止液氮或冷凝影响来自冷藏设备。盒子的尺寸适合所有标准不锈钢和聚碳酸酯存储系统。底部的小孔可安全排出液氮或水。用于温度为-196°C 的机械冷冻箱和液氮罐中。
选择可容纳 0.5–50 mL 试管的盒子和分隔器。
法律信息
PolarSafe is a trademark of Argos Technologies, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)