Merck
HPA005785
Sigma-Aldrich
抗-CD44 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-CD44抗原前体 兔抗, 抗-CDw44 兔抗, 抗-Epican 兔抗, 抗-GP90 淋巴细胞归巢/粘附受体 兔抗, 抗-HUTCH-I 兔抗, 抗-Hermes抗原 兔抗, 抗-PGP-1 兔抗, 抗-吞噬糖蛋白I 兔抗, 抗-硫酸乙酰肝素蛋白聚糖 兔抗, 抗-细胞外基质受体-III 兔抗, 抗-透明质酸受体 兔抗
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原序列
DDVSSGSSSERSSTSGGYIFYTFSTVHPIPDEDSPWITDSTDRIPATTLMSTSATATETATKRQETWDWFSWLFLPSESKNHLHTTTQMAGTSSNTISAGWEPNEENEDERDRHLSFSGSGIDDDEDFISSTISTTPR
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CD44(960)
一般說明
CD44(细胞表面糖蛋白)基因编码跨膜糖蛋白,有20个外显子。它定位于人类染色体11p13。
免疫原
CD44抗原前体重组蛋白表位标记标签(PrEST)
應用
兔抗CD44抗体用于:
  • 免疫组化
  • 蛋白质印迹
  • 免疫荧光染色以表征乳球的免疫表型
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
CD44是一种透明质酸受体,调节细胞修复、粘连和炎症。这种蛋白与癌症的攻击性,转移和生长有关。因此,CD44被用作几种癌症的细胞表面标记。抗CD44抗体具有人CD44特异性。
CD44(细胞表面糖蛋白)的过表达导致食管鳞状细胞癌(ESCC)。参与细胞-细胞和细胞-细胞外基质各种相互作用。它在淋巴细胞归巢和淋巴细胞活化中起重要作用。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST83079
外觀
磷酸盐缓冲盐溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ran Ma et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 94(7), 796-805 (2014-04-30)
Breast cancer is a unique tumor disease in terms of the stringent requirement of predictive biomarker assessments. As recommended by current international guidelines, the established markers consist of estrogen receptor (ER), progesterone receptor, human epidermal growth factor and Ki67, and
Rachel Walker et al.
Applied immunohistochemistry & molecular morphology : AIMM, 27(4), 270-277 (2017-10-31)
Gastric cancer (GC) remains the third most common cause of cancer-related death worldwide. Infection with Helicobacter pylori is responsible for over 70% of GC incidence; colonization induces chronic inflammation, which can facilitate progression to intestinal metaplasia, dysplasia, and GC (Correa
Michael G Monaghan et al.
Development (Cambridge, England), 143(3), 473-482 (2015-12-18)
The elucidation of mechanisms in semilunar valve development might enable the development of new therapies for congenital heart disorders. Here, we found differences in proliferation-associated genes and genes repressed by VEGF between human semilunar valve leaflets from first and second
The role of CD44 and ERM proteins in expression and functionality of P-glycoprotein in breast cancer cells
Pokharel D, et al.
Molecules (Basel), 290-290 (2016)
Toward early detection of Helicobacter pylori-associated gastric cancer
Walker R, et al.
Gastric cancer : official journal of the International Gastric Cancer Association and the Japanese Gastric Cancer Association, 21(2), 196-203 (2018)
商品
Mesenchymal stem cell markers and antibodies suitable for investigating targets in fibroblasts, chondrocytes, adipocytes, osteoblasts, and muscle cells.
培养和表征CSC群体的癌症干细胞培养基、球状体培养板和癌症干细胞标志物。
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.