产品名称
2,2′-联氮双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸) 二铵盐, tablet, 10 mg substrate per tablet
品質等級
形狀
tablet
溶解度
deionized water: 100 mL
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[NH4+].[NH4+].CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
InChI 密鑰
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
ABTS,2,2′-连氮基-双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)是一种生色底物,可用于:
- 与漆酶或胆红素氧化酶的反应
- 与过氧化物酶的反应:(例如HRP)。ABTS与过氧化氢结合
ABTS,2,2′-连氮基-双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)二铵盐对光敏感,并且是一种水溶性化合物
應用
- 2,2′-连氮基-双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)二铵盐(ABTS)已用作ELISA(酶联免疫吸附分析)的底物。
- ABTS还可用于测定包括血清在内的不同溶液中的葡萄糖浓度。
- 食品工业使用ABTS来测定不同食品中的抗氧化能力。
- 由于它比TMB和OPD底物更不易被氧化,因此ABTS对ELISA应用的敏感性较低。因此,在背景结果较大的情况下,ABTS相较于TMB和OPD更具优势
- 推荐用于ELISA (微孔板)操作,不推荐用于膜应用。
重構
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
硝基蓝四唑(NBT)可与碱性磷酸酶底物5-溴-4-氯-3-吲哚基磷酸盐(BCIP)一起用于蛋白印迹和免疫组织染色程序。这些底物系统产生不溶的NBT二甲终产物,其颜色为蓝至紫色,可以通过视觉观察到。
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
实验方案
To measure alcohol oxidase activity, this assay uses 2,2′-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) and a continuous spectrophotometric rate determination at 405 nm.