Merck
A9434
Sigma-Aldrich
氯化铵
suitable for cell culture, ≥99.5%
别名:
卤砂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH4Cl
CAS号:
分子量:
53.49
Beilstein:
4371014
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
eCl@ss:
38050207
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.31
等級
Molecular Biology
品質等級
蒸汽密度
1.9 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 160.4 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
powder or crystals
技術
cell culture | mammalian: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
負離子痕跡
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
正離子痕跡
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
異物活動
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES 字串
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI 密鑰
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
氯化铵已可用于:
  • 在vero细胞中作为内泌体酸化的抑制剂
  • 作为血管平滑肌细胞(VSMC)的自噬抑制剂
  • 在睾丸实质匀浆中红细胞的耗竭和裂解
生化/生理作用
氯化铵是氮循环的三个主要成分之一。氯化铵给药促进肌酐和尿素的清除 ,诱导小鼠代谢性酸中毒。过量的氯化铵会抑制大脑中kreb′s通路,并耗尽星形胶质细胞中的ATP。氯化铵抑制内溶酶体系统的酸化。氯化铵是一种溶血剂,用于红细胞的溶解。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Infectious bronchitis virus entry mainly depends on clathrin mediated endocytosis and requires classical endosomal/lysosomal system
Wang H, et al.
Virology, 528, 118-136 (2019)
Aqueous ammonia and ammonium chloride hydrates: Principal infrared spectra
Max JJ and Chapados C
Journal of Molecular Structure, 1046, 124-135 (2013)
Effect of ammonium chloride and dietary phosphorus in the azotaemic rat. I. Renal function and biochemical changes
Jara A, et al.
Nephrology, Dialysis, and Transplantation, 19(8), 1986-1992 (2004)
Nrf2 Activation Provides Atheroprotection in Diabetic Mice Through Concerted Upregulation of Antioxidant, Anti-inflammatory, and Autophagy Mechanisms
Lazaro I, et al.
Frontiers in Pharmacology, 9, 118-136 (2018)
Induction of metabolic acidosis with ammonium chloride (NH4Cl) in mice and rats-species differences and technical considerations
Nowik M, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 26(6), 1059-1072 (2010)
实验方案
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
GenElute 哺乳动物基因组 DNA 纯化方案阐述了从多种哺乳动物来源中分离纯高分子量 DNA 的方法。