等級
ACS reagent
品質等級
agency
suitable for SM 5210
蒸汽密度
1.9 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 160.4 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
powder, crystals or chunks
雜質
≤0.005% insolubles
燃燒殘留物
≤0.01%
pH值
4.5-5.5 (25 °C, 5%)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
負離子痕跡
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
正離子痕跡
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES 字串
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI 密鑰
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
无机铵离子 (NH4+) 能有效催化羰基化合物的羟醛缩合反应。在三甲胺盐酸盐 (TMA·HCl) 制备过程中作为氮源。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
商品
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.