共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
rat
應無反應活性
human
技術
direct ELISA: 1:50,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:750
western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using rat PC12 cell extract
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
IgG 是调节几种免疫应答的糖蛋白抗体。针对靶蛋白的大鼠 IgG 通常在各种研究应用中用作一抗。因此,与可检测底物缀合的二抗大鼠 IgG 是分析靶蛋白的有用工具。
抗大鼠 IgG(全分子)-过氧化物酶抗体结合所有大鼠 Igs 且不与人 IgG 反应。
抗大鼠 IgG(全分子)-过氧化物酶抗体结合所有大鼠 Igs 且不与人 IgG 反应。
免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成的。它主要用于帮助免疫防御。它是一种糖蛋白。IgG是一种主要的免疫球蛋白。大鼠具有五种免疫球蛋白类别-IgM、IgG、IgA、IgD和IgGE。IgG具有四个亚类-IgG1、IgG2a、IgG2b和IgG2c。
免疫原
纯化的大鼠 IgG
應用
使用 HRP 缀合的兔抗大鼠 IgG 作为二抗,通过蛋白质印迹检测在酿酒酵母中过表达的 HA 标记的蛋白质。
兔源抗大鼠IgG(全分子)过氧化物酶抗体可用于免疫组化 和蛋白质印迹分析。
抗大鼠 IgG(全分子)-过氧化物酶抗体可在免疫组织化学应用中用作二抗(1:1500稀释)。该产品还可用于蛋白质印迹分析(1:20,000稀释)。此外,该抗体还可用于直接ELISA(1:50,000稀释)。
生化/生理作用
免疫球蛋白(IgG)有助于调理素作用、补体结合和抗体依赖型细胞介导的细胞毒性作用。IgG参与II型和III型超敏反应。
外觀
溶于0.01M磷酸盐缓冲盐水,pH 7.4,含有0.05%MIT
準備報告
经过人 IgG 吸附以减少人体样本的背景染色。
采用二步戊二醛法制备。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
FEBS letters, 561(1-3), 127-131 (2004-03-12)
The Arabidopsis abscisic acid (ABA) insensitive (ABI)5 transcription factor participates in the ABA-dependent induction of late embryogenesis abundant (LEA) genes in the final stages of seed development. We tested whether the VP16 transcriptional activation domain is sufficient to provide ABI5
Neoplasia (New York, N.Y.), 9(8), 662-670 (2007-09-06)
Angiosarcoma (ASA) in humans and hemangiosarcoma (HSA) in dogs are deadly neoplastic diseases characterized by an aggressive growth of malignant cells with endothelial phenotype, widespread metastasis, and poor response to chemotherapy. Galectin-3 (Gal-3), a beta-galactoside-binding lectin implicated in tumor progression
Galectin-3 as a potential therapeutic target in tumors arising from malignant endothelia
Neoplasia, 9(8), 662-662 (2007)
Probing the Function of STAS Domains of the Arabidopsis Sulfate Transporters.
Journal of Biochemistry, 279, 30791-30799 (2004)
Scientific reports, 7, 46468-46468 (2017-04-21)
Recombinant human myelin basic protein (rhMBP) was previously produced in the milk of transgenic cows. Differences in molecular recognition of either hMBP or rhMBP by surface-immobilized anti-hMBP antibodies were demonstrated. This indicated differences in immunological response between rhMBP and hMBP.