化驗
≥90%
形狀
solid
儲存條件
desiccated
顏色
white
溶解度
H2O: 13 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.)
εmax
15,100 at 274 nm
20,900 at 233.4 nm
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CSc1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C11H18N5O13P3S.4Na/c1-33-11-14-8(12)5-9(15-11)16(3-13-5)10-7(18)6(17)4(27-10)2-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;;/h3-4,6-7,10,17-18H,2H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)(H2,12,14,15)(H2,19,20,21);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
InChI 密鑰
UEEFBRHXFDJPTA-KWIZKVQNSA-J
基因資訊
human ... LPAR4(2846) , LTB4R(1241) , P2RY1(5028) , P2RY10(27334) , P2RY11(5032) , P2RY12(64805) , P2RY13(53829) , P2RY14(9934) , P2RY2(5029) , P2RY4(5030) , P2RY5(10161) , P2RY6(5031) , P2RY8(286530)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
注意
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3