Merck
WGA2
Sigma-Aldrich
GenomePlex®完整全基因组扩增(WGA)试剂盒
Optimized kit with enzyme for amplifying a variety of DNA including FFPE tissue
别名:
Whole genome amplification kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NA.55
技术
whole genome amplification: suitable
运输
wet ice
储存温度
−20°C
一般描述
GenomePlex®全基因组扩增试剂盒采用基于基因组 DNA 随机片段化的专有技术,并将产生的小片段转换为两侧有通用引物结合位点的 PCR 可扩增文库分子。 WGA 采用通用寡核苷酸引物进行文库分子 PCR 扩增。它包括全基因组扩增所需的一切试剂,包括优化的酶 WGA DNA 聚合酶。它可用于多种应用,适用于来自各种来源的纯化基因组 DNA,包括血卡、全血、口腔拭子、土壤、植物和血清。它让研究人员可以生成具有代表性的、约 500 倍的基因组 DNA 扩增。
应用
GenomePlex®完整全基因组扩增(WGA)试剂盒用于DNA扩增.这一试剂盒还适用于下游应用,包括:
  • 芯片分析
  • SNP分析
  • STR分析
  • DNA存档
特点和优势
  • 以最少的模板获得更高的产量: 在不到 3 小时内将纳克量的基因组 DNA 扩增为微克产量(约 10μ g)
  • 纳克样品可在 –20 °C 下保存以备将来使用
  • 可选择各种DNA来源:全血、口腔拭子、血卡、植物、土壤、&福尔马林固定石蜡包埋的组织(FFPE)
  • 全基因组扩增 (WGA) DNA 聚合酶提高扩增准确度
  • 全基因组无可检出的等位基因偏倚
  • 兼容许多下游应用,例如 TaqMan ®检测、单核苷酸多态性 (SNP) 分析、比较基因组杂交 (CGH) 分析
其他说明
此试剂盒中提供的通用引物序列被认为是专有的。
法律信息
本产品的使用受到如下一项或多项美国专利及其对应的境外专利声明保护: 5,789,224、5,618,711、6,127,155 和美国境外的权利要求,对应于过期的美国专利号 5,079,352。 购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者′内部的研究用途。未通过明示、暗示或禁止反言形式授予购买者任何专利主张下的权利、执行任何专利方法的权利或开展任何形式的商业服务的权利,包括但不限于出于经济利益或其他商业考虑报告购买者′的活动结果。本品仅供研究使用。如需用于Roche专利许可的诊断用途,需另外征得Roche许可。有关购买许可的更多信息,可联系许可总监(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)获取。
GenomePlex is a registered trademark of Takara Bio USA, Inc.
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • W4502Water, Nuclease-Free Water, for Molecular Biology化学品安全说明书
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Resp. Sens. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Zhong Zhao et al.
Nature, 465(7301), 1089-1092 (2010-06-26)
The classic phytohormones cytokinin and auxin play essential roles in the maintenance of stem-cell systems embedded in shoot and root meristems, and exhibit complex functional interactions. Here we show that the activity of both hormones directly converges on the promoters
Identification of key genes and pathways associated with different immune statuses of hepatitis B virus infection
Jin J, et al
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 23, 7474-7489 (2019)
Novel cell enrichment technique for robust genetic analysis of archival classical Hodgkin lymphoma tissues
Juskevicius D, et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 98, 1487-1499 (2018)
Comparative metagenomics of viral assemblages inhabiting four phyla of marine invertebrates
Gudenkauf BM and Hewson I
Frontiers in Marine Science, 3, 23-23 (2016)
Jinglan Jin et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 23(11), 7474-7489 (2019-10-01)
We aimed to identify key genes and pathways associated with different immune statuses of hepatitis B virus (HBV) infection. The gene expression and DNA methylation profiles were analysed in different immune statuses of HBV infection. Differentially expressed genes (DEGs) and
商品
aCGH technology enhances chromosomal analysis, requiring significant DNA input per sample.
aCGH technology evolves for high-res chromosomal analysis, needing a large DNA input per sample, advancing genetic research.
Quality DNA crucial for meaningful data; intact DNA key for successful chromosomal aberration analysis from FFPE tissues.
Whole genome amplification overcomes restrictions for single-cell genomic analyses with non-specific amplification.
实验方案
GenomePlex® amplification improves DNA yield from soil samples, ensuring downstream analysis reliability despite potential nuclease damage.
Whole genome amplification (WGA) of plasma and serum DNA presents a unique challenge due to the small amount of nucleic acid in such samples.
GenomePlex® Whole Genome Amplification efficiently extracts DNA from animal samples for genomic analysis.
Whole Genome Amplification products, including kits for DNA extraction, support various DNA sources.
查看所有结果
相关内容
GenomePlex®全基因组扩增是从动物样品中提取DNA的方法。GenomePlex®产品已用于扩增鸡、猪、牛、鱼和虾来源的基因组DNA。