Merck
L4919
Sigma-Aldrich
Lysozyme 来源于鸡蛋白
BioUltra, lyophilized powder, ≥98% (SDS-PAGE), ≥40,000 units/mg protein
别名:
粘肽N-乙酰胞壁质水解酶, 胞壁质酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.54
生物来源
chicken egg white
质量水平
等级
Molecular Biology
产品线
BioUltra
方案
≥98% (SDS-PAGE)
表单
lyophilized powder
比活
≥40,000 units/mg protein
分子量
single-chain 14.3 kDa
组成
Protein, ≥90%
技术
cell based assay: suitable
适用性
suitable for cell lysis
应用
cell analysis
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
溶菌酶广泛存在于动植物界。它是天然的食品防腐剂,也存在于特定的细菌细胞壁中。溶菌酶通常存在于眼泪、牛奶、尿液和唾液中。
应用
溶菌酶(来自鸡蛋白)已用于:
  • 蛋白动力学的介电谱研究
  • 作为人溶菌酶活性检测对照
  • 作为护理隐形眼镜的浸泡液的添加剂
酶可分解细菌的细胞壁;用于制备原生质体。
生化/生理作用
溶菌酶参与防御机制。它具有通过在底物中产生空间应力刺激催化的能力。
溶菌酶可水解肽聚糖中N-乙酰胞壁酸与N-乙酰-D-氨基葡萄糖残基之间以及壳糊精中N-乙酰-D-氨基葡萄糖残基之间的β(1→4)连接。 革兰氏阳性细胞对这种水解非常敏感,因为它们的细胞壁中的肽聚糖比例很高。革兰氏阴性菌就对这种水解没那么敏感,因为它们有外膜并且肽聚糖的比例较低。然而,这些细胞可能在细胞外膜中螯合金属离子的EDTA存在的情况下水解。
该酶在广泛的pH范围(6.0至9.0)内具有活性。pH值为6.2时,可在更广的离子强度范围(0.02至0.100 M)观察到最大活性,而pH值为9.2时为0.01至0.06 M。
溶菌酶可水解肽聚糖中N-乙酰胞壁酸与N-乙酰-D-氨基葡萄糖残基之间以及壳糊精中N-乙酰-D-氨基葡萄糖残基之间的β(1→4)连接。革兰氏阳性细胞对这种水解非常敏感,因为它们的细胞壁中的肽聚糖比例很高。
特点和优势
  • 通过反复结晶和透析进行高度纯化
  • 每个批次均对从 E. coli中分离质粒DNA进行测试
单位定义
1单位酶在25 °C、pH值为6.2的缓冲液中悬浮,通过600纳米处的浊度检测,每分钟可裂解0.6 μg的藤黄微球菌
制备说明
3 次结晶
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Resp. Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Protein dynamics in a broad frequency range: Dielectric spectroscopy studies
Nakanishi M and Sokolov AP
Journal of Non-Crystalline Solids, 407, 478-485 (2015)
Metabolic engineering of probiotic Saccharomyces boulardii
Liu JJ, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 82(8), 2280-2287 (2016)
Corneal cell adhesion to contact lens hydrogel materials enhanced via tear film protein deposition
Elkins CM, et al.
Testing, e105512-e105512 (2014)
Natural Food Antimicrobial Systems (2000)
Jordi van Gestel et al.
Nature ecology & evolution, 3(8), 1184-1196 (2019-07-25)
Microbes are exposed to changing environments, to which they can respond by adopting various lifestyles such as swimming, colony formation or dormancy. These lifestyles are often studied in isolation, thereby giving a fragmented view of the life cycle as a
商品
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
实验方案
该酶速率测定可用于溶菌酶产物。它不适用于在测定在琼脂糖上的重组型或不溶性溶菌酶。
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
的GenElute™细菌基因组DNA试剂盒提供了一种从细菌中分离纯基因组DNA的简便方法。