生物源
bakers yeast
品質等級
形狀
powder
比活性
≥300 units/mg protein
分子量
~141,000 (four subunits)
純化經由
crystallization
儲存條件
(Tightly closed. Dry)
環保替代產品特色
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
顏色
beige
最適pH
8.6-9.0
適合性
suitable for recycling micro-assay of β-NAD and β-NADH
UniProt登錄號
環保替代類別
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
研究领域:神经科学
酵母醇脱氢酶1(ADH1)属于含锌醇脱氢酶家族。它是一种同四聚体,每个亚基包含一个催化结构域和辅酶结合结构域。
我们致力于为您带来更环保的替代产品,以符合一项或多项绿色化学12项原则。当用于燃料电池研究时,该产品经优化可提高能效和防止浪费。有关详细信息,请参阅《Biofiles》的文章。
酵母醇脱氢酶1(ADH1)属于含锌醇脱氢酶家族。它是一种同四聚体,每个亚基包含一个催化结构域和辅酶结合结构域。
我们致力于为您带来更环保的替代产品,以符合一项或多项绿色化学12项原则。当用于燃料电池研究时,该产品经优化可提高能效和防止浪费。有关详细信息,请参阅《Biofiles》的文章。
應用
来自酿酒酵母的醇脱氢酶已用于测定NAD+和NADH浓度。
生化/生理作用
分子量为 141kDa 的四聚体包含了 4 个相同的亚基。每个亚基的活性位点都含有一个锌原子。每个活性位点还含有 2 个反应性巯基以及一个组氨酸残基。
等电点:5.4-5.8
最适 pH:8.6-9.0
底物:酵母乙醇脱氢酶与乙醇最易反应,它的反应活性随着醇体积增大或减小而降低。与支链醇和仲醇的反应活性也非常低。
KM(乙醇)= 2.1×10-2M
KM(甲醇)= 1.3×10-1M
KM(异丙醇)= 1.4×10-1M
抑制剂:能与游离巯基反应的化合物,包括 N-烷基马来酰亚胺和碘乙酰胺。
锌螯合剂的抑制剂,包括 1,10-菲咯啉、
8-羟喹啉、2,2′-联吡啶以及硫脲。
底物类似物抑制剂,包括 β-NAD 类似物、嘌呤和嘧啶衍生物、氯乙醇以及氟乙醇。
吸光系数:E1% = 14.6(水,280nm)
等电点:5.4-5.8
最适 pH:8.6-9.0
底物:酵母乙醇脱氢酶与乙醇最易反应,它的反应活性随着醇体积增大或减小而降低。与支链醇和仲醇的反应活性也非常低。
KM(乙醇)= 2.1×10-2M
KM(甲醇)= 1.3×10-1M
KM(异丙醇)= 1.4×10-1M
抑制剂:能与游离巯基反应的化合物,包括 N-烷基马来酰亚胺和碘乙酰胺。
锌螯合剂的抑制剂,包括 1,10-菲咯啉、
8-羟喹啉、2,2′-联吡啶以及硫脲。
底物类似物抑制剂,包括 β-NAD 类似物、嘌呤和嘧啶衍生物、氯乙醇以及氟乙醇。
吸光系数:E1% = 14.6(水,280nm)
酵母醇脱氢酶1(ADH1)在葡萄糖发酵过程中催化乙醛转化为乙醇。它还可通过埃利希通路从氨基酸分解产生酒精。
規格
干燥的酶已经在真空干燥器中储存了几周,活性几乎没有损失。根据A. Kornberg, 3描述的试验,这种酶可以冷冻保存,反复解冻而不会明显丧失活性。
單位定義
在pH8.8,25℃条件下,一个单位每分钟可将1.0 μmole乙醇转化为乙醛。
外觀
Solids containing <2% citrate buffer salts
抗體
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
The role of zinc in alcohol dehydrogenase. V. The effect of metal-binding agents on thestructure of the yeast alcohol dehydrogenase molecule.
The Journal of biological chemistry, 235, 3188-3192 (1960-11-01)
Sexual dimorphism in acute myocardial infarction-induced acute kidney injury: cardiorenal deteriorating effects of ovariectomy in premenopausal female mice
Clinical Science (London, England : 1979), 137(1), 47-63 (2023)
Journal of animal science, 81(4), 997-1003 (2003-05-02)
The objective of this experiment was to determine the effect of prerigor injection of several glycolytic inhibitors on pH, color, tenderness, and related traits of low-value beef cuts. The semimembranosus, triceps brachii, and supraspinatus muscles from each of 10 steer
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 20(24), 8972-8979 (2000-01-11)
In this study we addressed the function of the Krebs cycle to determine which enzyme(s) limits the availability of reduced nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) for the respiratory chain under H(2)O(2)-induced oxidative stress, in intact isolated nerve terminals. The enzyme that
Analysis of genes from Saccharomyces cerevisiae HJ01 participating in aromatic alcohols biosynthesis during huangjiu fermentation
LWT--Food Science and Technology, 154 (2022)
实验方案
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.
在测定醇脱氢酶活性时,该测定使用β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸和在340nm处的连续分光光度法进行测定。