Merck
90819
Sigma-Aldrich
双(2,2-二吡啶)-(5-氨基邻二氮杂菲)双(六氟磷酸)钌
BioReagent, suitable for fluorescence
别名:
Ru(bpy)2(phen-5-NH2)(PF6)2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H25N7Ru · 2 PF6
CAS号:
分子量:
898.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
產品線
BioReagent
形狀
powder
反應適用性
core: ruthenium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
螢光
λex 458 nm; λem 612 nm in 0.1 M Tris pH 7.0
適合性
suitable for fluorescence
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Ru++].F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4.Nc5cc6cccnc6c7ncccc57
InChI
1S/C12H9N3.2C10H8N2.2F6P.Ru/c13-10-7-8-3-1-5-14-11(8)12-9(10)4-2-6-15-12;2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;2*1-7(2,3,4,5)6;/h1-7H,13H2;2*1-8H;;;/q;;;2*-1;+2
InChI 密鑰
QQMMCXKCYXQNNA-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
用于肽桥分子中的光诱导分子内电子转移。
特點和優勢
Sigma-Aldrich 提供一系列基于钌络合物的活性染料,用于荧光偏振检测和荧光寿命成像。这些染料的设计独特,具有较长的荧光寿命。它们首先在荧光显微中心 Dr. Joseph Lakowicz 的实验室中合成。这些激光激发的金属配体络合物具有接近 500 纳秒的荧光寿命。
这些染料可用于在温和条件下标记生物分子上的胺。作为蛋白质标签,其优点在于良好的光稳定性和水溶性、染料之间无相互作用,并且斯托克斯位移较大。
另外,可以选通长寿命荧光团的荧光信号,从而消除短寿命荧光团发光,并且消除细胞和生物分子的自发荧光,从而进一步提高灵敏度。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
其他說明
肽桥联分子中的光诱导分子内电子转移
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
E Terpetschnig et al.
Analytical biochemistry, 251(2), 241-245 (1997-09-23)
We report the synthesis and spectral properties of a long-lifetime luminescent Ru complex containing a sulfhydryl-reactive maleimide group, [Ru (2,2'-bipyridine)2(1, 10-phenanthroline-5-maleimide)](PF6)2. [Ru(bpy)2(phen-mi)]2+ was covalently linked to human serum albumin, immunoglobulin G, and beta-galactosidase. The lifetimes for probe bound to proteins
K.S. Schanze et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 1180-1180 (1988)
Tao Wang et al.
Analytica chimica acta, 1062, 124-130 (2019-04-06)
Vibrio parahaemolyticus (VP), as a kind of harmful bacterium to human beings, its rapid and accurate detection is particularly important. Herein, we developed a simple and efficient dual-modal Faraday cage-type immunosensor for ultrasensitive detection of VP based on electrochemiluminescence (ECL)