主要文件
90008
Sigma-Aldrich
蓝葡聚糖
average mol wt 5,000
别名:
蓝葡聚糖5, 葡聚糖蓝 来源于肠系膜明串珠菌
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
NACRES:
NA.32
生物来源
synthetic
表单
powder
分子量
average mol wt 5,000
缺失
≤10% loss on drying
容量
0.01-0.08 mmol/g loading
储存温度
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
包括FITC-葡聚糖、FITC-DEAE-葡聚糖(FDD)、FITC-羧甲基 - 葡聚糖(FCM-葡聚糖)在内的FITC标记多糖的补充信息。本页面主要介绍了重均分子量对于对应分子尺寸和其他物理性质的影响
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.