描述
foaming detergent
表单
liquid
质量
concentrate
技术
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
pH值(酸碱度)
6.0-7.5
密度
1.07 g/mL at 20 °C
应用
泡沫洗涤剂,用于清洁病毒学和药学应用中涉及到的所有玻璃和金属设备
其他说明
可能实行销售限制
法律信息
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves