Merck
80881
Sigma-Aldrich
DEAE 葡聚糖
average mol wt 40,000
别名:
二乙氨乙基葡聚糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
NA.32
形狀
powder
分子量
average mol wt 40,000
成份
nitrogen content, 2-5%
損耗
≤10% loss on drying
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-8-13-11(12)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
LRNBWFXCDULFQF-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
商品
包括FITC-葡聚糖、FITC-DEAE-葡聚糖(FDD)、FITC-羧甲基 - 葡聚糖(FCM-葡聚糖)在内的FITC标记多糖的补充信息。本页面主要介绍了重均分子量对于对应分子尺寸和其他物理性质的影响
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.