Merck
79214
Sigma-Aldrich
碘化丙啶细菌染液
1 mg/mL in H2O, ready to use solution, 100 assays
别名:
碘化丙啶 溶液, 3,8-二氨基-5-(二乙氨基丙基)-6-苯基苯甲酸碘化丙啶, 碘化丙啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H34I2N4
CAS号:
分子量:
668.39
Beilstein:
3843838
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106305
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.32
方案
≥90.0% (HPLC)
表单
liquid
质量
ready to use solution, 100 assays
浓度
1 mg/mL in H2O
荧光
λex 530 nm; λem 620 nm±5 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
膜渗透,由汞或氙弧灯或氩离子激光激发的苯甲酸盐嵌入染料。适用于荧光显微镜、激光共聚焦扫描显微镜、流式细胞仪、荧光仪等。 用作核染色剂。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)