主要文件
S7109
Sigma-Aldrich
碘化丙啶溶液
别名:
3,8-diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium Diiodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
製造商/商標名
Chemicon®
品質等級
技術
activity assay: suitable (apoptosis)
檢測方法
fluorometric
運輸包裝
dry ice
一般說明
{3,8-二氨基-5-[3-(二乙基甲基氨基)丙基]-6-苯基菲啶二碘化物}。
250 μg/mL的碘化丙铵(PI)PBS溶液。
應用
碘化丙啶是一种核荧光染料,用于对石蜡包埋、福尔马林固定的组织进行复染,以在流式细胞术中区分活细胞和死细胞,以及对与带有荧光素或等效荧光剂的探针杂交的中期染色体或间期核进行染色。
提供的材料
每瓶含有1 ml碘化丙啶溶液
警告和注意事项
碘化丙啶是潜在的致癌物。 使用时要格外小心。 处理时戴上手套和实验服。 遵循贵机构′危险废物处置指南。 盖紧盖子并避光。
相关产品
抗淬灭溶液S7114
DAPI/抗淬灭溶液S7113
碘化丙啶/抗淬灭溶液S7112
儲存和穩定性
推荐储存
-15ºC至-25ºC
避光
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2