Merck
56902C
SAFC
Grace 昆虫培养基
With L-glutamine, dry powder
别名:
Grace’s Insect Medium
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
描述
for research or for further manufacturing use
with 4.1 mM L-glutamine, without calcium chloride, without sodium bicarbonate
表单
dry powder
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
本品最初设计为支持澳大利亚白星橙天蚕蛾 (Antherea eucalypti) 细胞的生长。它对 Wyatt 培养基进行了改良,以更接近 Antherea 血淋巴。Grace 用这种培养基建立了第一个连续细胞系。适当补充添加剂后,该基本培养基已用于培养各种昆虫细胞,包括多种鳞翅类以及一些双翅类昆虫。该培养基主要作为基本培养基,用于鳞翅类昆虫细胞系的生长和维持。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)