Merck
56690
Sigma-Aldrich
金丝桃素 来源于贯叶连翘
~95% (HPLC)
别名:
4,5,7,4′,5′,7′-六羟基-2,2′-二甲基萘并二蒽酮, Cyclo werrol, 金丝桃红
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H16O8
CAS号:
分子量:
504.44
Beilstein:
1917913
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
~95% (HPLC)
品質等級
溶解度
1 M NaOH: 10 mg/mL, turbid, dark green
SMILES 字串
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)c4c5c(O)cc(O)c6C(=O)c7c(O)cc(C)c8c1c2c(c34)c(c78)c56
InChI
1S/C30H16O8/c1-7-3-9(31)19-23-15(7)16-8(2)4-10(32)20-24(16)28-26-18(12(34)6-14(36)22(26)30(20)38)17-11(33)5-13(35)21(29(19)37)25(17)27(23)28/h3-6,31-36H,1-2H3
InChI 密鑰
BTXNYTINYBABQR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
疏水金丝桃素是一种天然存在于 贯叶连翘中的红色色素 ,可在 600 nm 处测量其荧光。其位于细胞内膜,包括核膜、线粒体膜、高尔基体、溶酶体和内质网。
應用
来自 贯叶连翘中的金丝桃素 已被用于:
  • 在肉汤大量稀释测试和对细菌菌株的抗菌试验
  • 作为人恶性黑素瘤细胞放射定位研究的培养基补充剂
  • 作为孕烷 X 受体 (PXR) 的配体和作为原代人肝细胞培养的脱脂培养基补充剂
生化/生理作用
圣约翰麦芽汁中的蒽醌衍生物对革兰阳性和阴性菌均有效。
金丝桃素是蛋白激酶 C (PKC)、端粒酶、细胞色素 P450 和逆转录酶的强效抑制剂。它在光动力疗法 (PDT) 和肿瘤细胞光动力诊断 (PDD) 中具有光敏功能。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Susceptibility of In Vitro Melanoma Skin Cancer to Photoactivated Hypericin versus Aluminium (III) Phthalocyanine Chloride Tetrasulphonate
Ndhundhuma IM and Abrahamse H
BioMed Research International, 2017 (2017)
I Lopez-Bazzocchi et al.
Photochemistry and photobiology, 54(1), 95-98 (1991-07-01)
The polycyclic compound hypericin, a known photodynamic agent, was investigated for antiviral activity in the presence and absence of light. The three viruses tested: murine cytomegalovirus; Sindbis virus; and human immunodeficiency virus type 1, were all susceptible to hypericin; but
Hypericin in the light and in the dark: two sides of the same coin
Jendvzelovska Z, et al.
Frontiers in Plant Science, 7, 560-560 (2016)
Antibacterial effect of hypericin
Feyziouglu B, et al.
African Journal of Microbiology Research, 7(11), 979-982 (2013)
Fleury Augustin Nsole Biteghe et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 211, 111982-111982 (2020-09-01)
Aberrant anti-cancer drug efflux mediated by membrane protein ABC transporters (ABCB5 and ABCG2) is thought to characterize melanoma heterogeneous chemoresistant populations, presumed to have unlimited proliferative and self-renewal abilities. Therefore, this study primarily aimed to investigate whether continuous exposure of