Merck
53091-016
Sigma-Aldrich
DNAstable® Plus
2 ml, for room temp preservation of DNA
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.52
等級
for molecular biology
形狀
liquid
用途
80 reactions
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Biomatrica®的SampleMatrix®是一种用于在室温下稳定并保护生物学材料而不发生降解的专利核心技术。SampleMatrix技术的设计结合了极端微生物生物学,可以在极端干燥的环境中使用合成化学物质实现生物体的长期生存。
DNAstable® Plus能够实现在室温条件下以液体以及待干燥液体形式将您的纯化DNA样品进行保存、储存和运输。它具有可在极端温度下保持热稳定性的灵活性,并能够处理高浓度的DNA。仅需加水,便可在数分钟内实现从干的基质中进行复原。您的DNA样品无需任何其他纯化步骤便可直接用于下游分析。
特點和優勢
  • DNA在室温下的长期稳定、储存和运输
  • 高产量的DNA回收,使用前无需进一步纯化
  • 兼容大多数下游应用,如PCR、测序和微阵列
  • 可提供多种紧凑形式,如试管、多孔板和定制型。
  • 适用于冰箱和实验室空间管理的经济高效的环保解决方案
包裝
  • (1) DNAstable® Plus 液体是一种2 mL瓶装试剂
  • 快速参考方案
  • 5倍浓缩液可稳定高达8 mL的液体DNA。
  • 液体和Liquid-to-Dry(LD)稳定
  • 液体形式与自动化和监管链证据保全高度相容
法律資訊
Biomatrica is a registered trademark of Biomatrica
DNAstable is a registered trademark of Biomatrica
SampleMatrix is a registered trademark of Biomatrica
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
实验方案
The product bulletin providin detailed use protocol for easy DNA transfection.
Product manual provides detailed protocol for easy DNA transfection.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Northern和Southern印迹简介:两种将大分子转移到膜支持物的常用方法。该文章还提供了Northern印迹和Southern印迹的实验方案。