Merck
52046
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monohexadecyl ether
BioXtra, ≥99.0% (TLC)
别名:
C16E6, Hexadecylhexaglycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)15(OCH2CH2)6OH
CAS号:
分子量:
506.76
Beilstein:
1806735
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161900
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
描述
non-ionic
产品线
BioXtra
方案
≥99.0% (TLC)
表单
solid
分子量
506.76 g/mol
技术
electrophoresis: suitable
mp
39-40 °C
痕量阳离子
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H58O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-30-19-21-32-23-25-34-27-28-35-26-24-33-22-20-31-18-16-29/h29H,2-28H2,1H3
InChI key
UOFCAQWHTQFNHS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)