product name
L-谷氨酸, BioUltra, ≥99.5% (NT)
產品線
BioUltra
品質等級
化驗
≥99.5% (NT)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +31.5±1.0°, c = 5% in 5 M HCl
雜質
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
燃燒殘留物
≤0.05% (as SO4)
損耗
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
顏色
white
mp
205 °C (dec.) (lit.)
溶解度
1 M HCl: 1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.54 g/cm3 at 20 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
1 M in 1 M HCl
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.1
應用
cell analysis
SMILES 字串
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
基因資訊
human ... CCR2(1231) , GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA4(2893) , GRIK1(2897) , GRIK2(2898) , GRIK3(2899) , GRIK5(2901) , GRIN2B(2904) , GRM2(2912) , SLC1A1(6505) , SLC1A2(6506)
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grik2(54257) , Grik4(24406) , Grin2a(24409) , Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm3(24416) , Grm4(24417) , Grm5(24418) , Grm6(24419) , Grm7(81672) , Slc1a2(29482)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门