產品線
BioReagent
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
溶解度
DMSO: soluble
螢光
λex 355 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; 10 mM Ca2+
適合性
suitable for fluorescence
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc3cc(oc3cc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)-c4ncc(o4)C(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C44H47N3O24/c1-25-7-8-32(46(16-39(53)65-20-60-26(2)48)17-40(54)66-21-61-27(3)49)35(11-25)58-9-10-59-36-12-31-13-37(43-45-15-38(71-43)44(57)69-24-64-30(6)52)70-34(31)14-33(36)47(18-41(55)67-22-62-28(4)50)19-42(56)68-23-63-29(5)51/h7-8,11-15H,9-10,16-24H2,1-6H3
InChI 密鑰
VPSRLGDRGCKUTK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
特點和優勢
- 可渗透细胞。
- 容易载入细胞中。
- 染料浓度。
- 照明强度、
- 光程长度。
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
荧光寿命测量与基于强度的测量相比是有优势的。其应用包括荧光寿命分析,感测和FLI。
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
一氧化氮 (NO) 是神经元、内皮细胞和免疫系统中的信号转运分子。