Merck
47612
Sigma-Aldrich
亚叶酸 钙盐 水合物
BioXtra, ≥99.0% (HPLC)
别名:
5-HCO-H4PteGlu, 5-甲酰基-5,6,7,8-四氢叶酸 钙盐, 5-甲酰基-5,6,7,8-四氢蝶酰基-L-谷氨酸 钙盐, 叶醛酸钙, 嗜橙菌因子 钙盐, 甲酰四氢叶酸 钙盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H21CaN7O7 · xH2O
CAS号:
分子量:
511.50 (anhydrous basis)
Beilstein:
5723924
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.28
生物来源
synthetic
质量水平
产品线
BioXtra
方案
≥99.0% (HPLC)
表单
powder or crystals
技术
cell culture | mammalian: suitable
颜色
white to faint yellow
mp
240-250 °C
应用
cell analysis
SMILES字符串
[Ca++].[H]O[H].[H]C(=O)N1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
InChI key
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
5-甲酰基-5,6,7,8-四氢叶酸的非对映异构体的(6R,S)-混合物钙盐。
亚叶酸,也称亚叶酸钙,通常以无定形粉末形式存在并且没有气味。这种维生素B9的活化形式为灰白色至浅米色。叶酸(FA)是水溶性维生素。亚叶酸是四氢叶酸的5-甲酰基衍生物,是叶酸的还原形式。
应用
亚叶酸钙盐水合物已被用于制备外用的1%和2.5%亚叶酸乳膏,可用于伤口愈合研究。它还被用作化学成分明确的中国仓鼠卵巢培养基(CD-CHO)的成分,用于培养CHO DUKX B11。
叶酸拮抗剂通过结合二氢叶酸还原酶并阻滞叶酸转化为四氢叶酸盐发挥作用,而亚叶酸钙则可抵消叶酸拮抗剂的作用。在医学上,亚叶酸钙在甲氨蝶呤治疗后用于降低甲氨蝶呤的毒性。亚叶酸钙还可用于增强癌症治疗中 5-氟尿嘧啶的细胞毒性效应。
生化/生理作用
亚叶酸可作为辅因子并参与一碳转移反应(one-carbon-transfer reaction)。它有助于改善大鼠的伤口愈合。亚叶酸在自闭症儿童中起重要作用,可增强其言语交流。
其他说明
综述
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
L.O. Pont et al.
Anal. Profiles Drug Subst., 8, 315-315 (1979)
Nutritional Regulation of Mitochondrial Function
Mitochondria, 93-126 (2019)
Calcium Leucovorin
Analytical Profiles of Drug Substances, 8, 315-350 (1979)
OPP Labeling Enables Total Protein Synthesis Quantification in CHO Production Cell Lines at the Single-Cell Level
Nagelreiter F, et al.
Biotechnology Journal, 13(4), 1700492-1700492 (2018)
Topical folinic acid enhances wound healing in rat model
Duman N, et al.
Advances in Medical Sciences, 63(2), 347-352 (2018)
商品
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
本期生物档案回顾了我们的一些最新和最具创新性的技术及其在癌症研究中的具体应用。在准备本期生物档案时,有人指出癌症极为复杂,要确定一个与其他主题完全无关的主题极为困难。。
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC